Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
|
Danger
|
05463.3000
05463.5020
05463.6020
05463.4000
KRAF05463.3000EA
52
EUR
KRAF05463.3000
KRAF05463.5020
KRAF05463.6020
KRAF05463.4000
Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa) Point de fusion: 9…10 °C Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ONU: 1824 ADR: 8,II |