Imprimer
Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
Fournisseur: PROLABO CMP
Danger
Synonyms: Caustic soda
MC311096.9010 MC311096.0500
PRLSMC311096.5020EA 0 EUR
PRLSMC311096.5020 PRLSMC311096.9010 PRLSMC311096.0500
Sodium hydroxyde 15% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627