Imprimer
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour la détermination du CO₂ selon Orsat
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05050.3000 05050.5020 05050.6020
KRAF05050.3000EA 41.1 EUR
KRAF05050.3000 KRAF05050.5020 KRAF05050.6020
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour la détermination du CO₂ selon Orsat
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II