Imprimer
Potassium hydroxyde 47% en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 59.03 EUR
1.05545.1000 1.05545.9025
Potassium hydroxyde 47% en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material