Imprimer
Potassium iodure 30% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
03327.3100 03327.1700 03327.2700 03327.4100 03327.5100
KRAF03327.3100EA 173 EUR
KRAF03327.3100 KRAF03327.1700 KRAF03327.2700 KRAF03327.4100 KRAF03327.5100
Potassium iodure 30% en solution aqueuse pour analyses
Potassium iodure
Formule: Kl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4