Imprimer
Potassium chromate 5% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
04083.3000 04083.2000 04083.5020
KRAF04083.3000EA 45.3 EUR
KRAF04083.3000 KRAF04083.2000 KRAF04083.5020
Potassium chromate 5% en solution aqueuse pour analyses
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Point d'ébullition: 1000
Point de fusion: 985
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
ONU: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07784