Imprimer
Acide sulfurique 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 52.7 EUR
4.80704.1000 4.80704.9950
Acide sulfurique 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II