Imprimer
Acide sélénique 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
18851.22 18851.36
18851.22EA 306 EUR
18851.22 18851.36
Acide sélénique 40% en solution aqueuse
Acide sélénique
CAS No.: 7783-08-6 Molecular Formula: H2O4Se Formula Weight: 144.97(anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.41 Appearance: Colourless Merck Reference: 14,8429 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00012191
Formule: H₂O₄Se
Densité: 1,41
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012191
Numéro CAS: 7783-08-6
EINECS: 231-979-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8429