Acide orthophosphorique water 85 w/w ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Phosphoric acid
695017-100ML
695017-2.5L
695017-500ML
695017-100MLEA
53.1
EUR
695017-100ML
695017-2.5L
695017-500ML
Acide orthophosphorique water 85 w/w ACS, Fluka™
Acide orthophosphorique
Formule:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Point d'ébullition: 158 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 21 °C Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 ONU: 1805 ADR: 8 III Merck Index: 14,07344 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 85.0 % |
Volatile acids (CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Water insoluble matter | Max. 0.001 % |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.025 % |
Antimony (Sb) | Max. 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 3 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |
Reducing impurities | complying |
APHA | Max. 10 |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |