Imprimer
Argent sulfate 60 g/l sulphuric acid
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Disilver sulphate
05242.3700 05242.4700
KRAF05242.3700EA 342 EUR
KRAF05242.3700 KRAF05242.4700
Argent sulfate 60 g/l sulphuric acid
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085
Point de fusion: 655
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM