Imprimer
Argent sulfate 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Disilver sulphate
30492.241EA 75 EUR
30492.241 30492.423
Argent sulfate 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085
Point de fusion: 655
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed