Imprimer
Argent nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
10502.3100 10502.2700 10502.4100 10502.5120
KRAF10502.3100EA 148 EUR
KRAF10502.3100 KRAF10502.2700 KRAF10502.4100 KRAF10502.5120
Argent nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM