Imprimer
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
K016.1 K016.2
ROTHK016.1EA 45.9 EUR
ROTHK016.1 ROTHK016.2
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Iode
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036