Imprimer
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: REAGECON
I2005F I2005W
REGEI2005FEA 71 EUR
REGEI2005F REGEI2005W
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Iode
Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8,II