Imprimer

Iode 0.005 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

03113.3700 03113.2700 03113.4700
KRAF03113.3700EA 53.6 EUR
KRAF03113.3700 KRAF03113.2700 KRAF03113.4700
Iode 0.005 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Iode
Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR