Imprimer
Ammonium thiocyanate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
05235.3000 05235.2000 05235.5000
KRAF05235.3000EA 73.4 EUR
KRAF05235.3000 KRAF05235.2000 KRAF05235.5000
Ammonium thiocyanate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76.12 g/mol
Point de fusion: 150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564