Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 1.0 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L08164.AE L08164.AP L08164.AC
L08164.AEEA 83.7 EUR
L08164.AE L08164.AP L08164.AC
Tétrabutylammonium hydroxyde 1.0 M dans le methanol
Tétrabutylammonium hydroxyde
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH Formula Weight: 259.48 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.3825 Odour: Alcohol-like Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009425
Formule: C₁₆H₃₇NO
Densité: 0,830
Point d'éclair: 11 °C (51 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 2924
ADR: 3,II