Tétrabutylammonium hydroxyde 1.0 M en solution aqueuse pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Formule:
C₁₆H₃₇NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009425 Numéro CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 ONU: 3267 ADR: 8,II |