Imprimer
Tribromure de phosphore 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phosphorus tribromide
382061000 382068000
382061000.EA 92.6 EUR
382061000. 382068000.
Tribromure de phosphore 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Tribromure de phosphore
Formule: PBr₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011436
Numéro CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
ONU: 2922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M