Imprimer
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
39772.01 39772.02
SERA39772.01EA 25 EUR
SERA39772.01 SERA39772.02
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 715
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684