Imprimer
Acide chlorhydrique 37% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
258148-4L 258148-4X4L 258148-500ML 258148-6X500ML
258148-4LEA 189 EUR
258148-4L 258148-4X4L 258148-500ML 258148-6X500ML
Acide chlorhydrique 37% ACS, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 42 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10