Imprimer

Baryum chlorure 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

12961.6400 12961.3000 12961.4000 12961.5300
KRAF12961.6400EA 0 EUR
KRAF12961.6400 KRAF12961.3000 KRAF12961.4000 KRAF12961.5300
Baryum chlorure 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ONU: 3287
ADR: 6.1,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR