Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
|
Danger
|
S25001
S25005
REGES25001EA
42.6
EUR
REGES25001
REGES25005
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa) Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ONU: 1824 ADR: 8,II |