Imprimer
Sodium hydroxyde 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9950 1.37041.9200 1.37041.9958
1.37041.2500EA 202 EUR
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9950 1.37041.9200 1.37041.9958
Sodium hydroxyde 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,