Imprimer
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique à faible teneur en carbonates
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
191373MEA 30.5 EUR
191373M 191376P
Sodium hydroxyde 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique à faible teneur en carbonates
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.15 kg/l
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 0.2 %
NIST traceable Confirmed