Imprimer
Acide chlorhydrique 25%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
X897.1 X897.2
ROTHX897.1EA 19.5 EUR
ROTHX897.1 ROTHX897.2
Acide chlorhydrique 25%
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II