Imprimer
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
S20105 S20101
REGES20105EA 79 EUR
REGES20105 REGES20101
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III