Imprimer

Acide chlorhydrique 20% pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

05534.7120 05534.3100 05534.4100 05534.5120 05534.5300
KRAF05534.7120EA 192 EUR
KRAF05534.7120 KRAF05534.3100 KRAF05534.4100 KRAF05534.5120 KRAF05534.5300
Acide chlorhydrique 20% pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR