Imprimer
Acide chlorhydrique (1:1) (v/v) 20%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
05134.5120 05134.6120 05134.3100
KRAF05134.5120EA 71.5 EUR
KRAF05134.5120 KRAF05134.6120 KRAF05134.3100
Acide chlorhydrique (1:1) (v/v) 20%, très pur
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II