Imprimer
Acide chlorhydrique 2% zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
05012.3000 05012.4000 05012.5020 05012.6020
KRAF05012.3000EA 26.2 EUR
KRAF05012.3000 KRAF05012.4000 KRAF05012.5020 KRAF05012.6020
Acide chlorhydrique 2% zA
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 III