Imprimer
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
35595.K2 35595.M4
35595.K2EA 37.9 EUR
35595.K2 35595.M4
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III