Imprimer
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
32304.291EA 27.8 EUR
32304.291 32304.427
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST traceable Confirmed