Imprimer
Potassium hydroxyde 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
35125-1L 35125-10L-VP
35125-1LEA 68.1 EUR
35125-1L 35125-10L-VP
Potassium hydroxyde 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective