Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
|
Danger
|
SU22501
SU22505
REGESU22501EA
48.9
EUR
REGESU22501
REGESU22505
Acide sulfurique 2.5 mol/l (5 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule:
H₂SO₄ Densité: 1.146 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 2796 ADR: 8,II |