Acide sulfurique 2.5 M H2SO4 (5N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
35348-10L-VP
35348-1L
35348-5L-VP
35348-10L-VPEA
490
EUR
35348-10L-VP
35348-1L
35348-5L-VP
Acide sulfurique 2.5 M H2SO4 (5N) solution volumétrique, Fluka™
Acide sulfurique
Formule:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Point d'ébullition: >100 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 10.38 Densité: 1.180 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 203-755-4 ONU: 2796 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.995 - 1.005 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |