Imprimer
Méthanolate de sodium 30% (p/p) 5.4 M dans le methanol, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 45.2 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Méthanolate de sodium 30% (p/p) 5.4 M dans le methanol, pur
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Point de fusion: 1…5 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1289
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure