Imprimer
Acide sulfurique solution standardisée 0.2 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45062.M4 45062.K7 45062.K2
45062.M4EA 162 EUR
45062.M4 45062.K7 45062.K2
Acide sulfurique solution standardisée 0.2 N en solution aqueuse
Acide sulfurique
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II