Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
SU20055
SU20051
REGESU20055EA
70.2
EUR
REGESU20055
REGESU20051
Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule:
H₂SO₄ Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 2796 ADR: 8,II |