Diméthylamine 40% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
31458.30
31458.A1
31458.30EA
34.2
EUR
31458.30
31458.A1
Diméthylamine 40% (p/p) en solution aqueuse
Diméthylamine
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: (CH3)2NH
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 15°(60°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.890
Refractive Index: 1.3700
Odour: Fish-like
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 1160
MDL No.: MFCD00008288
Formule:
C₂H₇N Densité: 0.890 Point d'éclair: 15 °C (60 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008288 Numéro CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 ONU: 1160 ADR: 3,II Merck Index: 14,3228 |