Acide chlorhydrique 20% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
|
Attention
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
05437.5120
05437.3100
05437.4100
05437.6120
KRAF05437.5120EA
93
EUR
KRAF05437.5120
KRAF05437.3100
KRAF05437.4100
KRAF05437.6120
Acide chlorhydrique 20% pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 ONU: 1789 ADR: 8 II |