Imprimer
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
5050.5000EA 112 EUR
5050.5000 5050.1000
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 2.95 - 3.05 mol/l