Imprimer

Acide chlorhydrique 0.75 mol/l (0.75 N)

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

05601.7020 05601.3000 05601.4000 05601.5020 05601.5400 05601.6020 05601.6400
KRAF05601.7020EA 0 EUR
KRAF05601.7020 KRAF05601.3000 KRAF05601.4000 KRAF05601.5020 KRAF05601.5400 KRAF05601.6020 KRAF05601.6400
Acide chlorhydrique 0.75 mol/l (0.75 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR