Acide acétique 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Danger
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37047.9025
1.37047.2500
1.37047.9950
1.37047.9958
1.37047.9025EA
0
EUR
1.37047.9025
1.37047.2500
1.37047.9950
1.37047.9958
Acide acétique 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Acide acétique
Formule:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Point d'ébullition: 118 Point de fusion: 17 Point d'éclair: 38,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 ONU: 2790 ADR: 8 |