Imprimer
EDTA sel disodique 0.2 M EDTA-Na2 solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
35102-5L-VP 35102-1L
35102-5L-VPEA 274 EUR
35102-5L-VP 35102-1L
EDTA sel disodique 0.2 M EDTA-Na2 solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001