Imprimer
EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
28662.290EA 47.8 EUR
28662.290 28662.370
EDTA sel disodique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM pour la détermination de la dureté de l'eau
EDTA sel disodique
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed