EDTA sel disodique 0.1 M EDTA-Na2 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34550-10L-VP
34550-1L
34550-6X1L
34550-500ML
34550-2.5L
34550-10L-VPEA
450
EUR
34550-10L-VP
34550-1L
34550-6X1L
34550-500ML
34550-2.5L
EDTA sel disodique 0.1 M EDTA-Na2 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, pour la complexometrie, Fluka™
EDTA sel disodique
Formule:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Densité: 1,01 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070672 Numéro CAS: 139-33-3 EINECS: 382-266-9 |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.999 - 1.001 |
Traceable to NIST SRM | effective |