Imprimer
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
23115.01 23115.03
SERA23115.01EA 39 EUR
SERA23115.01 SERA23115.03
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II