Imprimer
Acide oxalique solution standard 0.1 N
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
124280010 124280025
ACRO124280010EA 40.9 EUR
ACRO124280010 ACRO124280025
Acide oxalique solution standard 0.1 N
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure