Imprimer
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17876.AP A17876.0F A17876.AE
A17876.APEA 31.6 EUR
A17876.AP A17876.0F A17876.AE
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
CAS No.: 111-30-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.062 Refractive Index: 1.3730 Appearance: Colourless Beilstein Reference: 605390 Merck Reference: 14,4472 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00007025
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.062
Point d'éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4472