Glutaraldéhyde 25% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
119980010
119980025
119980250
119980100
ACRO119980010EA
50.5
EUR
ACRO119980010
ACRO119980025
ACRO119980250
ACRO119980100
Glutaraldéhyde 25% (p/p) dans l'eau
Glutaraldéhyde
Formule:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa) Point de fusion: –5 °C Densité: 1.06 g/cm³ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007025 Numéro CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 ONU: 3265 ADR: 8 II Merck Index: 13,04485 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤50 APHA |
Strength | 24 to 26 % |
pH | 3.2 to 4.2 |
Methanol | ≤0.3 % (GC) |